Tisk…
Chlorid draselný 3 mol/l (3 N) in aqueous solution
Dodavatel: SI ANALYTICS
Synonyms: Potassiumchloride
285138554 285138427
SCOI285138554EA 1780 CZK
SCOI285138554 662-6185
Chlorid draselný 3 mol/l (3 N) in aqueous solution
Chlorid draselný
Vzorec: KCl
MW: 74.55
Bod varu: 1420
Bod tání: 773
Hustota: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011360
CAS číslo: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621