Tisk…
Chlorid draselný 3 M vodný roztok
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
43398.K2 43398.AK
43398.K2EA 3290 CZK
43398.K2 43398.AK
Chlorid draselný 3 M vodný roztok
Chlorid draselný
CAS No.: 7447-40-7 Molecular Formula: KCl Formula Weight: 74.55 Physical Form: Liquid Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011360
For refilling calomel electrodes
Vzorec: KCl
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011360
CAS číslo: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8