Dodecylsíran sodný 0.004 mol/l vodný roztok
Dodavatel: VWR Chemicals
307128.0500EA
834
CZK
307128.0500
307128.1000
Dodecylsíran sodný 0.004 mol/l vodný roztok
Dodecylsíran sodný
Vzorec:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na Hustota: 1…1,1 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00036175 CAS číslo: 151-21-3 EINECS: 205-788-1 |