Tisk…
Dusičnan stříbrný concentrate for dilution to 0.1 mol vodný roztok, ConvoL NORMADOSE® volumetric solution
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Dose for preparation of 1 litre of solution.
32056.602EA 3420 CZK
32056.602
Dusičnan stříbrný concentrate for dilution to 0.1 mol vodný roztok, ConvoL NORMADOSE® volumetric solution
Dusičnan stříbrný
Vzorec: AgNO₃
MW: 169,87 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003414
CAS číslo: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 3264
ADR: 8,II
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/45/16640645.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Titer (20°C) 0.0995 to 0.1005 mol/l
Conforms to BDH 18041 Passes test