Hydroxid sodný 5 mol/l (5 N) concentrated aqueous solution, CLININORM
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
31625.293EA
1980
CZK
31625.293
31625.362
Hydroxid sodný 5 mol/l (5 N) concentrated aqueous solution, CLININORM
Hydroxid sodný
CREUTZFELD-JAKOB disease
Dilute 1 volume in 4 volumes of water
Contains Bromothymol blue indicator
Vzorec:
NaOH Bod varu: >105 °C (1013 hPa) Hustota: 1,327 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS číslo: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Titer | 4.95 - 5.05 mol/l |
Identification | Passes test |
NIST traceable | Confirmed |