Tisk…
(±)-1-Indanol 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: (±)-1-Hydroxyindan, 1-Indanol, 2,3-Dihydro-1H-inden-1-ol
186110100 186110500
ACRO186110100EA 3120 CZK
ACRO186110100 ACRO186110500
(±)-1-Indanol 98%
(±)-1-Indanol
Vzorec: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Bod tání: 50…54 °C
Bod vzplanutí: 145 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00003797
CAS číslo: 6351-10-6
EINECS: 228-755-3
UN: 2811
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to beige to light brown Powder or crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 55 °C
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +7° to +10° (20 °C, 589 nm) (1% in MeOH)