Tisk…
(±)-1-Aminoindan 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A16585.03 A16585.06
A16585.03EA 1210 CZK
A16585.03 A16585.06
(±)-1-Aminoindan 99%
(±)-1-Aminoindan
Purity: 99% CAS No.: 34698-41-4 Molecular Formula: C9H11N Formula Weight: 133.19 Flash Point: 94°(201°F) Refractive Index: 1.5620 Melting Point: 2° Boiling Point: 225° Beilstein Reference: 3196205 MDL No.: MFCD00003799
Vzorec: C₉H₁₁N
Bod varu: 225 °C
Bod tání: 2 °C
Hustota: 1,038
Bod vzplanutí: 94 °C (201 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003799
CAS číslo: 34698-41-4
EINECS: 252-158-7