Tisk…
(±)-1-Aminoindan 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-Aminoindan, 1-Indanamine, 2,3-Dihydro-1H-inden-1-amine, (±)-1-Indanylamine
103850010 103850050
ACRO103850010EA 2240 CZK
ACRO103850010 ACRO103850050
(±)-1-Aminoindan 98%
(±)-1-Aminoindan
Vzorec: C₉H₁₁N
Bod varu: 96…97 °C (8 mmHg)
Hustota: 1,038 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 94 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00003799
CAS číslo: 34698-41-4
EINECS: 252-158-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow to green Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5600 to 1.5640 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %