Tisk…
(±)-3-Methylcyclopentanone 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: DL-3-Methylcyclopentanone
169370050 169370250
ACRO169370050EA 2900 CZK
ACRO169370050 ACRO169370250
(±)-3-Methylcyclopentanone 99%
(±)-3-Methylcyclopentanone
Vzorec: C₆H₁₀O
MW: 98,14 g/mol
Bod varu: 145 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,91 g/cm³
Bod vzplanutí: 36 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001416
CAS číslo: 1757-42-2
EINECS: 217-148-9
UN: 1224
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %