Tisk…
(±)-3-Methylcyclohexanone 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
126630050 126631000 126635000
ACRO126630050EA 1390 CZK
ACRO126630050 ACRO126631000 ACRO126635000
(±)-3-Methylcyclohexanone 97%
(±)-3-Methylcyclohexanone
Vzorec: C₇H₁₂O
Bod varu: 169 °C (1013 hPa)
Bod tání: –73 °C
Hustota: 0,915 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 48 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001639
CAS číslo: 591-24-2
EINECS: 209-710-7
UN: 2297
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %