Tisk…
α-Pinene 97% stabilised
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Stabilization: Stabilised with α-tocopherol
164360050 164362500 164360010
ACRO164360050EA 989 CZK
ACRO164360050 ACRO164362500 ACRO164360010
α-Pinene 97% stabilised
α-Pinene
Vzorec: C₁₀H₁₆
MW: 136.24
Bod varu: 154…157 °C (760 mmHg)
Bod tání: –55 °C
Hustota: 0.85 g/cm³
Bod vzplanutí: 38 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001339
CAS číslo: 80-56-8
EINECS: 219-445-9
UN: 2368
ADR: 3 III
Merck Index: 12,07599
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4640 to 1.4680 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.8 % Alpha-tocopherol