Tisk…

(±)-Kafr, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: (±)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, Camphor, 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, DL-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, (±)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanone

M-Clarity™ quality level = MQ200

21310-1KG-F 21310-250G-F 21310-50G-F
SIAL21310-1KG-FEA 2240 CZK
SIAL21310-1KG-F SIAL21310-250G-F SIAL21310-50G-F
(±)-Kafr, Sigma-Aldrich®
(±)-Kafr
Vzorec: C₁₀H₁₆O
Bod varu: 204 °C (1013 hPa)
Bod tání: ∼180 °C
Hustota: 0,992 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00074738
CAS číslo: 76-22-2
EINECS: 200-945-0
UN: 2717
ADR: 4.1,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR