Tisk…
(±)-Kafr racemate Ph. Eur., BP, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: (±)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, Camphor, 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, DL-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, (±)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanone
M-Clarity™ quality level = MQ200
20506-500G 20506-2KG
SIAL20506-500GEA 1660 CZK
SIAL20506-500G SIAL20506-2KG
(±)-Kafr racemate Ph. Eur., BP, Sigma-Aldrich®
(±)-Kafr
Vzorec: C₁₀H₁₆O
MW: 152,24 g/mol
Bod varu: 204 °C (1013 hPa)
Bod tání: ∼180 °C
Hustota: 0,992 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00074738
CAS číslo: 76-22-2
EINECS: 200-945-0
UN: 2717
ADR: 4.1,III