Tisk…
(±)-Kafr 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (±)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, Camphor, 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, DL-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, (±)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanone
164640010 164640051 164642500
ACRO164640010EA 2650 CZK
ACRO164640010 ACRO164640051 ACRO164642500
(±)-Kafr 96%
(±)-Kafr
Vzorec: C₁₀H₁₆O
MW: 152.24
Bod varu: 204 °C (760 mmHg)
Bod tání: 175…177 °C
Bod vzplanutí: 64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00074738
CAS číslo: 76-22-2
EINECS: 200-945-0
UN: 2717
ADR: 4.1 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %
Residue after evaporation ≤0.1 %
Angle of optical rotation -0.15° to +0.15° (20°C, 589 nm) (c=10, alcohol)