Tisk…
(±)-1-Bromo-2-methylbutane ≥97% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Stabilization: Stabilised with potassium carbonate
H27078.14 H27078.06
H27078.14EA 21420 CZK
H27078.14 H27078.06
(±)-1-Bromo-2-methylbutane ≥97% stabilizovaný
(±)-1-Bromo-2-methylbutane
Stabilized with potassium carbonate
Vzorec: C₅H₁₁Br
Bod varu: 121…122 °C
Hustota: 1,223
Bod vzplanutí: 22 °C (79 °F)
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 5973-11-5
EINECS: 208-583-5
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,601