Tisk…
(±)-1,2,4-Butanetriol 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L05138.06 L05138.14
L05138.06EA 845 CZK
L05138.06 L05138.14
(±)-1,2,4-Butanetriol 96%
(±)-1,2,4-Butanetriol
Purity: 96% CAS No.: 3068-00-6 Molecular Formula: C4H10O3 Formula Weight: 106.12 Flash Point: 188°(370°F) Refractive Index: 1.4750 Melting Point: -20° Boiling Point: 190-191°/18mm Beilstein Reference: 1733456 MDL No.: MFCD00002929
Vzorec: C₄H₁₀O₃
Bod varu: 190…191 °C (18 mmHg)
Bod tání: –20 °C
Hustota: 1,182
Bod vzplanutí: 188 °C (370 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002929
CAS číslo: 3068-00-6
EINECS: 221-323-5