Tisk…
(±)-1,3-Butandiol 99%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
107620010 107620025 107620100 107622500
ACRO107620010EA 1600 CZK
ACRO107620010 ACRO107620025 ACRO107620100 ACRO107622500
(±)-1,3-Butandiol 99%, extra pure
(±)-1,3-Butandiol
Vzorec: C₄H₁₀O₂
Bod varu: 203…204 °C (760 mmHg)
Bod tání: –54 °C
Hustota: 1,01 g/cm³
Bod vzplanutí: 109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004554
CAS číslo: 107-88-0
EINECS: 203-529-7
Merck Index: 13,01566
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA