Tisk…
(±)-1,2-Propandiol, Supelco®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Propylene glycol, 1,2-Propanediol, (±)-1,2-Propylene glycol, 1,2-Dihydroxypropane, (±)-1,2-Dihydroxy propane
M-Clarity™ quality level = MQ100
12279-1ML-F 12279-5ML-F
12279-1ML-FEA 1770 CZK
12279-1ML-F 12279-5ML-F
(±)-1,2-Propandiol, Supelco®
(±)-1,2-Propandiol
Vzorec: CH₃CH(OH)CH₂OH
Bod varu: 187,6 °C (1013 hPa)
Bod tání: –59 °C
Hustota: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064272
CAS číslo: 57-55-6
EINECS: 200-338-0
Merck Index: 13,07947
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64030690e2aa187bd981b8997eec130abe165797&vid=479429a8062338eaedf8207d99f0c46cd7d8d474&prid=web&clid=SAPDAM