Tisk…
(±)-3-Octanol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-Octanol, (±)-Ethyl pentyl carbinol, (±)-3-Hydroxy octane, (±)-Pentyl ethyl carbinol, DL-3-Octanol
A14488.18 A14488.30
A14488.18EA 2220 CZK
A14488.18 A14488.30
(±)-3-Octanol ≥97%
(±)-3-Octanol
Purity: 97% CAS No.: 589-98-0 Molecular Formula: C8H18O Formula Weight: 130.23 Flash Point: 68°(154°F) Refractive Index: 1.4270 Odour: Pleasant Melting Point: -45° Boiling Point: 175-176° Beilstein Reference: 1719310 MDL No.: MFCD00004590
Vzorec: C₈H₁₈O
MW: 130.23
Bod varu: 175…176 °C
Bod tání: –45 °C
Hustota: 0.820
Bod vzplanutí: 68 °C (154 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004590
CAS číslo: 589-98-0
EINECS: 209-667-4