Tisk…

(±)-3-Octanol 97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: 3-Octanol, (±)-Ethyl pentyl carbinol, (±)-3-Hydroxy octane, (±)-Pentyl ethyl carbinol, DL-3-Octanol

203770500 203772500
ACRO203770500EA 2280 CZK
ACRO203770500 ACRO203772500
(±)-3-Octanol 97%
(±)-3-Octanol
Vzorec: C₈H₁₈O
MW: 130.23
Bod varu: 174…176 °C (760 mmHg)
Bod tání: –45 °C
Hustota: 0.825 g/cm³
Bod vzplanutí: 67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004590
CAS číslo: 589-98-0
EINECS: 209-667-4

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.817 to 0.827 kg/l
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR