Tisk…
(±)-2-Pentanol ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B21217.0F B21217.AP
B21217.0FEA 8070 CZK
B21217.0F B21217.AP
(±)-2-Pentanol ≥99%
(±)-2-Pentanol
Purity: 99% CAS No.: 6032-29-7 Molecular Formula: C5H12O Formula Weight: 88.15 Flash Point: 33°(91°F) Physical Form: Liquid Density: 0.811 Refractive Index: 1.4060 Odour: Characteristic Melting Point: -50° Boiling Point: 114-115° Beilstein Reference: 1718819 Merck Reference: 14,7119 UN No.: 1105 MDL No.: MFCD00004579
Vzorec: C₅H₁₂O
Bod varu: 114…115 °C
Bod tání: –50 °C
Hustota: 0,811
Bod vzplanutí: 33 °C (91 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004579
CAS číslo: 6032-29-7
EINECS: 227-907-6
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 14,7119
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc37771666c375a7768be6819fbc64e80617a202&vid=cc73accd09f3b4e43eedad1fe603cf52c119ff25&prid=web&clid=SAPDAM