Tisk…
(±)-2-Oktanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: (±)-2-Hydroxy octane, 2-Capryl alcohol, (±)-Methyl hexyl carbinol, (±)-Hexyl methyl carbinol, DL-2-Octanol, Octan-2-ol
74858-100ML 74858-25ML
SIAL74858-100MLEA 23540 CZK
SIAL74858-100ML SIAL74858-25ML
(±)-2-Oktanol, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Oktanol
Vzorec: C₈H₁₈O
MW: 130,23 g/mol
Bod varu: 180 °C (1013 hPa)
Bod tání: –39 °C
Hustota: 0,818 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 55 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004591
CAS číslo: 123-96-6
EINECS: 204-667-0
UN: 1987
ADR: 3,III
Merck Index: 13,06785