Tisk…
(±)-2-Oktanol ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: (±)-2-Hydroxy octane, 2-Capryl alcohol, (±)-Methyl hexyl carbinol, (±)-Hexyl methyl carbinol, DL-2-Octanol, Octan-2-ol
A16985.0F A16985.AE A16985.AP
A16985.0FEA 3110 CZK
A16985.0F A16985.AE A16985.AP
(±)-2-Oktanol ≥98%
(±)-2-Oktanol
Purity: 98% CAS No.: 123-96-6 Molecular Formula: C8H18O Formula Weight: 130.23 Flash Point: 76°(169°F) Refractive Index: 1.4260 Odour: Pleasant Melting Point: -38° Boiling Point: 179-180° Beilstein Reference: 1719325 Merck Reference: 14,6752 MDL No.: MFCD00004591
Vzorec: C₈H₁₈O
MW: 130,23 g/mol
Bod varu: 179…180 °C
Bod tání: –38 °C
Hustota: 0,819
Bod vzplanutí: 76 °C (169 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004591
CAS číslo: 123-96-6
EINECS: 204-667-0
UN: 1987
ADR: 3,III
Merck Index: 14,6752