Tisk…
(±)-2-Oktanol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (±)-2-Hydroxy octane, 2-Capryl alcohol, (±)-Methyl hexyl carbinol, (±)-Hexyl methyl carbinol, DL-2-Octanol, Octan-2-ol
129410010 129411000 129410025
ACRO129410010EA 1550 CZK
ACRO129410010 ACRO129411000 ACRO129410025
(±)-2-Oktanol 97%
(±)-2-Oktanol
Vzorec: C₈H₁₈O
MW: 130.23
Bod varu: 174…181 °C (760 mmHg)
Bod tání: –38 °C
Hustota: 0.81 g/cm³
Bod vzplanutí: 72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004591
CAS číslo: 123-96-6
EINECS: 204-667-0
Merck Index: 13,06785
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥98.5 %