Tisk…
(±)-2-Hexanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
128570-100G 128570-25G
SIAL128570-100GEA 8560 CZK
SIAL128570-100G SIAL128570-25G
(±)-2-Hexanol, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Hexanol
Vzorec: C₆H₁₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004585
CAS číslo: 626-93-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9db7ec887376d519b077785cdead15c1aed20d58&vid=5c0c76fb523ec80ddb5134157d5d19ce7a63dcc3&prid=web&clid=SAPDAM