(±)-2-Heptanol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 98%
CAS No.: 543-49-7
Molecular Formula: C7H16O
Formula Weight: 116.20
Flash Point: 59°(138°F)
Refractive Index: 1.4210
Boiling Point: 160-162°
Beilstein Reference: 1719088
Merck Reference: 14,4662
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00004587
Vzorec:
C₇H₁₆O Bod varu: 160…162 °C Hustota: 0,819 Bod vzplanutí: 59 °C (138 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004587 CAS číslo: 543-49-7 EINECS: 208-844-3 UN: 1987 ADR: 3,III Merck Index: 14,4662 |