Tisk…
(±)-2-Heptanol 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
120370500 120370010 120372500
ACRO120370500EA 1120 CZK
ACRO120370500 ACRO120370010 ACRO120372500
(±)-2-Heptanol 99+%
(±)-2-Heptanol
Vzorec: C₇H₁₆O
Bod varu: 160…162 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,8175 g/cm³
Bod vzplanutí: 59 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004587
CAS číslo: 543-49-7
EINECS: 208-844-3
UN: 1987
ADR: 3,III
Merck Index: 13,04682
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific gravity (20°C) 0.816 to 0.819