(±)-2-Butanol, Supelco®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
(±)-sec-Butanol, (±)-sec-Butyl alcohol, (±)-Ethyl methyl carbinol, (±)-2-Hydroxy butane, sec-Butanol, sec-Butyl alcohol, (±)-Methyl ethyl carbinol
M-Clarity™ quality level = MQ100
96870-10ML-F
96870-1ML-F
96870-10ML-FEA
12690
CZK
96870-10ML-F
96870-1ML-F
(±)-2-Butanol, Supelco®
(±)-2-Butanol
Vzorec:
H₃CCH₂CH(OH)CH₃ MW: 74.12 Bod varu: 94 Bod tání: –115 °C Hustota: 0.8534 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 23 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004569 CAS číslo: 78-92-2 EINECS: 201-158-5 UN: 1120 ADR: 3 III Merck Index: 13,01540 |