Tisk…
(±)-2-Butanol ≥99% analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
20812.295EA 1450 CZK
20812.295 20812.320
(±)-2-Butanol ≥99% analytical reagent
(±)-2-Butanol
Vzorec: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
Bod varu: 94 °C (1013 hPa)
Bod tání: –115 °C
Hustota: 0,8534 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 23 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004569
CAS číslo: 78-92-2
EINECS: 201-158-5
UN: 1120
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01540
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dea3607167631fbfcf7751c20b71f345ad24c19&vid=010e04e8f508fd3d501873d20c2349817834b6e8&prid=web&clid=SAPDAM