Tisk…
(±)-2-Butanol ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: (±)-sec-Butanol, (±)-sec-Butyl alcohol, (±)-Ethyl methyl carbinol, (±)-2-Hydroxy butane, sec-Butanol, sec-Butyl alcohol, (±)-Methyl ethyl carbinol
20811.292EA 907 CZK
20811.292 20811.326
(±)-2-Butanol ≥98%, GPR RECTAPUR®
(±)-2-Butanol
Vzorec: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
MW: 74.12
Bod varu: 94
Bod tání: –115 °C
Hustota: 0.8534 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 23
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004569
CAS číslo: 78-92-2
EINECS: 201-158-5
UN: 1120
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01540
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dea3607167631fbfcf7751c20b71f345ad24c19&vid=010e04e8f508fd3d501873d20c2349817834b6e8&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 98 %
Boiling point 98.5 - 100.5 °C
Density (20/4) 0.805 - 0.809
Evaporation residue Max. 100 ppm