Tisk…
(±)-2-Butanol, EMSURE® for analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: (±)-sec-Butanol, (±)-sec-Butyl alcohol, (±)-Ethyl methyl carbinol, (±)-2-Hydroxy butane, sec-Butanol, sec-Butyl alcohol, (±)-Methyl ethyl carbinol
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.09630.1000 1.09630.2500
1.09630.1000EA 1440 CZK
1.09630.1000 1.09630.2500
(±)-2-Butanol, EMSURE® for analysis, Supelco®
(±)-2-Butanol
Vzorec: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
MW: 74.12
Bod varu: 94
Bod tání: –115 °C
Hustota: 0.8534 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 23
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004569
CAS číslo: 78-92-2
EINECS: 201-158-5
UN: 1120
ADR: 3
Merck Index: 13,01540
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dea3607167631fbfcf7751c20b71f345ad24c19&vid=010e04e8f508fd3d501873d20c2349817834b6e8&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 125 g/l (20 °C)
Melting Point -115 °C
Molar Mass 74.12 g/mol
Boiling Point 99 - 102 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 16.5 hPa (20 °C)
Flash Point 24 °C
Explosion Limit 1.4 - 9.8 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 390 °C
Evaporation number 20