(±)-2-Butanol 99+% for analysis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(±)-sec-Butanol, (±)-sec-Butyl alcohol, (±)-Ethyl methyl carbinol, (±)-2-Hydroxy butane, sec-Butanol, sec-Butyl alcohol, (±)-Methyl ethyl carbinol
220290010
220290025
ACRO220290010EA
2290
CZK
ACRO220290010
ACRO220290025
(±)-2-Butanol 99+% for analysis
(±)-2-Butanol
Vzorec:
H₃CCH₂CH(OH)CH₃ Bod varu: 99 °C (760 mmHg) Bod tání: –115 °C Hustota: 0,81 g/cm³ Bod vzplanutí: 24 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004569 CAS číslo: 78-92-2 EINECS: 201-158-5 UN: 1120 ADR: 3,III Merck Index: 13,01540 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.2 % |
GC | ≤0.2 % Dibutyl ether |
Color scale | ≤10 APHA |
Non-volatile matter | ≤0.001 % |
Copper (Cu) | ≤0.1 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.5 ppm |
Lead (Pb) | ≤0.1 ppm |
Free acid (C4H8O2) | ≤0.003 % |
2-Propanol | ≤0.2 % (GC) |