(±)-2-Butanol 99%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(±)-sec-Butanol, (±)-sec-Butyl alcohol, (±)-Ethyl methyl carbinol, (±)-2-Hydroxy butane, sec-Butanol, sec-Butyl alcohol, (±)-Methyl ethyl carbinol
107700010
107700025
107700100
ACRO107700010EA
1210
CZK
ACRO107700010
ACRO107700025
ACRO107700100
(±)-2-Butanol 99%, extra pure
(±)-2-Butanol
Vzorec:
H₃CCH₂CH(OH)CH₃ MW: 74.12 Bod varu: 99 °C (760 mmHg) Bod tání: –115 °C Hustota: 0.81 g/cm³ Bod vzplanutí: 24 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004569 CAS číslo: 78-92-2 EINECS: 201-158-5 UN: 1120 ADR: 3 III Merck Index: 13,01540 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.005 % |