Tisk…
(±)-sec-Butylamin 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (±)-2-Butylamine, (±)-2-Aminobutane
107810050 107810025 107810250 107811000 107815000
ACRO107810050EA 688 CZK
ACRO107810050 ACRO107810025 ACRO107810250 ACRO107811000 ACRO107815000
(±)-sec-Butylamin 99%
(±)-sec-Butylamin
Vzorec: C₄H₁₁N
Bod varu: 63 °C (760 mmHg)
Bod tání: –104 °C
Hustota: 0,72 g/cm³
Bod vzplanutí: –19 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008094
CAS číslo: 13952-84-6
EINECS: 237-732-7
UN: 2734
ADR: 8,I
Merck Index: 12,01579
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3920 to 1.3960 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %