(±)-Epichlorhydrin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
(±)-1-Chloro-2,3-epoxypropane, Epichlorohydrin, (±)-3-Chloro-1,2-epoxypropane, 1-Chloro-2,3-epoxypropane, Epichlorhydrin, (±)-Glycerol epichlorhydrin, 3-Chloro-1,2-epoxypropane
8.03296.0100
8.03296.0500
8.03296.1000
8.03296.0100EA
1550
CZK
8.03296.0100
8.03296.0500
8.03296.1000
(±)-Epichlorhydrin for synthesis, Sigma-Aldrich®
(±)-Epichlorhydrin
Vzorec:
C₃H₅ClO MW: 92,52 g/mol |
MDL Number:
MFCD00005132 CAS číslo: 106-89-8 Merck Index: 13,03642 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 60 g/l (20 °C) |
Melting Point | -57.2 °C |
Molar Mass | 92.52 g/mol |
Boiling Point | 116.5 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 16.5 hPa (20 °C) |
Flash Point | 28 °C |
Refractive Index | 1.4375 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 2.3 - 34.4 %(V) |
Density | 1.18 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 416 °C |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |