Tisk…
(±)-Epichlorhydrin 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
117780010 117780025 117780250 117780100
ACRO117780010EA 2450 CZK
ACRO117780010 ACRO117780025 ACRO117780250 ACRO117780100
(±)-Epichlorhydrin 99%
(±)-Epichlorhydrin
Vzorec: C₃H₅ClO
Bod varu: 115…117 °C (760 mmHg)
Bod tání: –57 °C
Hustota: 1,18 g/cm³
Bod vzplanutí: 28 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005132
CAS číslo: 106-89-8
EINECS: 203-439-8
UN: 2023
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03642
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4365 to 1.4385 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.02 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Silicate and phosphate ≤5 ppm (as SiO2)
Iron (Fe) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm
Nitrogen compounds (as N) ≤0.001 %