Kyselina osmiová 4% vodný roztok
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
45385.AB
45385.9W
45385.ABEA
5940
CZK
45385.AB
45385.9W
Kyselina osmiová 4% vodný roztok
Kyselina osmiová
CAS No.: 20816-12-0
Molecular Formula: OsO4
Formula Weight: 254.10
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Chlorine-like
Merck Reference: 14,6893
UN No.: 3287
MDL No.: MFCD00011150
Vzorec:
O₄Os Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011150 CAS číslo: 20816-12-0 EINECS: 244-058-7 UN: 3287 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,6893 |