Tisk…
Kyselina osmiová 4% (w/w) in water
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Osmium (VIII) oxide, Osmic acid anhydride, Osmic acid
319010050 319010100
ACRO319010050EA 6180 CZK
ACRO319010050 ACRO319010100
Kyselina osmiová 4% (w/w) in water
Kyselina osmiová
Vzorec: O₄Os
MW: 254,23 g/mol
Hustota: 1,04 g/cm³
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011150
CAS číslo: 20816-12-0
EINECS: 244-058-7
UN: 3287
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow Solution
Strength 3.92 to 4.08 %