Tisk…
Kyselina osmiová 2% vodný roztok
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Osmium (VIII) oxide, Osmic acid anhydride, Osmic acid
45384.AB 45384.9W
45384.ABEA 5630 CZK
45384.AB 45384.9W
Kyselina osmiová 2% vodný roztok
Kyselina osmiová
CAS No.: 20816-12-0 Molecular Formula: OsO4 Formula Weight: 254.10 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless to pale yellow Odour: Chlorine-like Merck Reference: 14,6893 UN No.: 3287 MDL No.: MFCD00011150
Vzorec: O₄Os
MW: 254,23 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011150
CAS číslo: 20816-12-0
EINECS: 244-058-7
UN: 3287
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,6893