Tisk…
Kyselina sírová ≥90% for milk analysis
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
20695.290EA 1800 CZK
20695.290 20695.324
Kyselina sírová ≥90% for milk analysis
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
Hustota: 1,82 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064589
CAS číslo: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 90 %
Density (20/4) 1.815 - 1.825