Tisk…
Kyselina sírová 62% for the determination of fats in cheese according to Gerber
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
84509.290EA 1910 CZK
84509.290 84509.360
Kyselina sírová 62% for the determination of fats in cheese according to Gerber
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
Bod varu: >100 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,5…1.8 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064589
CAS číslo: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Density (20/4) 1.517 - 1.527
Assay 61.7 - 62.7 %