Tisk…
Kyselina sírová solution 49-51% (by titrimetric analysis) for HPLC, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
84733-100ML 84733-500ML
84733-100MLEA 2510 CZK
84733-100ML 84733-500ML
Kyselina sírová solution 49-51% (by titrimetric analysis) for HPLC, Fluka™
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
Bod varu: 110 °C (1,013 hPa)
Hustota: 1,290 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064589
CAS číslo: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 49.0 - 51.0 %
Density (D 20/4) 1.375 - 1.405
Absorbance 500 nm Max. 0.02
Absorbance at 240 nm Max. 0.02
Absorbance at 230 nm Max. 0.03
Absorbance at 220 nm Max. 0.04
Absorbance at 210 nm Max. 0.05
Suitability test (HPLC) complying