Tisk…
Kyselina sírová 50%, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
20696.293EA 1180 CZK
20696.293 20696.460
Kyselina sírová 50%, TECHNICAL
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
Bod varu: >100 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,1…1.4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064589
CAS číslo: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 50 %