Tisk…
Kyselina sírová 25% (by alkalimetry), EMSURE® for analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00716.1000 1.00716.9025
1.00716.1000EA 740 CZK
1.00716.1000 1.00716.9025
Kyselina sírová 25% (by alkalimetry), EMSURE® for analysis, Supelco®
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
Bod varu: ∼100 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,1…1.4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064589
CAS číslo: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Aluminum (Al)
Ammonium (NH4) 2 ppm max.
Arsenic (As)
Barium (Ba)
Beryllium (Be)
Bismuth (Bi)
Cadmium (Cd)
Calcium (Ca)