Tisk…
Kyselina sírová 10%
Dodavatel: VWR Collection
Varování
VWRS5623.9010EA 0 CZK
VWRS5623.9010 VWRS5623.9021
Kyselina sírová 10%
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
Bod varu: 101 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,066 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064589
CAS číslo: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II
Merck Index: 13,09064