Tisk…
Perrhenic acid 99.99% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
316180050 316180250
ACRO316180050EA 3940 CZK
ACRO316180050 ACRO316180250
Perrhenic acid 99.99% (trace metals basis)
Perrhenic acid
Vzorec: HO₄Re
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011326
CAS číslo: 13768-11-1
EINECS: 237-380-4
UN: 3264
ADR: 8,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 70 to 76.5 % (HReO4)
Total trace metal impurities ≤100 ppm