Tisk…
Kyselina fosforečná 85%, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Phosphoric acid
79617-1L 79617-250ML
SIAL79617-1LEA 6440 CZK
SIAL79617-1L SIAL79617-250ML
Kyselina fosforečná 85%, Sigma-Aldrich®
Kyselina fosforečná
Vzorec: H₃PO₄
MW: 98
Bod varu: 158
Bod tání: 21
Hustota: 1.71…1.87 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011340
CAS číslo: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344