Kyselina fosforečná ≥85%, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00573.1000
1.00573.2500
1.00573.2510
1.00573.9200
1.00573.1000EA
2670
CZK
1.00573.1000
1.00573.2500
1.00573.2510
1.00573.9200
Kyselina fosforečná ≥85%, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Kyselina fosforečná
Vzorec:
H₃PO₄ Bod tání: 28 °C Hustota: 1,71…1.87 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011340 CAS číslo: 7664-38-2 EINECS: 231-633-2 UN: 1805 ADR: 8,III |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 21 °C |
Boiling Point | 158 °C |
Vapor Pressure | 2 hPa (20 °C) |
Density | 1.71 g/cm3 (20 °C) |
pH |
|
Viscosity kinematic | 30.5 mm2/s (20 °C) |