Kyselina fosforečná 85% 85, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Phosphoric acid
MQ100
1.00552.0250
1.00552.1000
1.00552.0250EA
13210
CZK
1.00552.0250
1.00552.1000
Kyselina fosforečná 85% 85, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Kyselina fosforečná
Vzorec:
H₃PO₄ MW: 98 Bod varu: 158 Bod tání: 21 Hustota: 1.71…1.87 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011340 CAS číslo: 7664-38-2 EINECS: 231-633-2 UN: 1805 ADR: 8 III Merck Index: 14,07344 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 21 °C |
Boiling Point | 158 °C |
Vapor Pressure | 2 hPa (20 °C) |
Density | 1.71 g/cm3 (20 °C) |
pH |
|
Viscosity kinematic | 30.5 mm2/s (20 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |