Tisk…
Kyselina fosforečná ≥85% ACS
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
E582-500MLEA 5330 CZK
E582-500ML E582-50ML
Kyselina fosforečná ≥85% ACS
Kyselina fosforečná
Vzorec: H₃PO₄
Bod tání: 28 °C
Hustota: 1,71…1.87 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011340
CAS číslo: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Antimony <0.002%
APHA ≤10
Arsenic ≤0.0001%
Assay ≤85%
Calcium ≤0.002%
Chloride ≤0.0003%
Heavy Metals ≤0.001%
Insoluble Matter ≤0.001%
Iron ≤0.003%
Magnesium ≤0.002%
Manganese ≤0.5 ppm
Nitrate ≤0.0005%
Potassium ≤0.005%
Reducing Substances Pass
Sodium ≤0.025%
Sulphate ≤0.003%
Volatile Acids ≤0.001%